4-Bromo-9,9-diphenylfluorene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4-Bromo-9,9-diphenyl-9H-fluorene
B4776-1G
B4776-5G
TCIAB4776-1GEA
47
EUR
TCIAB4776-1G
TCIAB4776-5G
4-Bromo-9,9-diphenylfluorene ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-9,9-diphenylfluorene
Formula:
C₂₅H₁₇Br MW: 397,32 g/mol |
Número MDL:
MFCD27923067 Núm. CAS: 713125-22-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 213.0 to 217.0 deg-C |