2-Bromophenyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4777-1G
B4777-5G
TCIAB4777-1GEA
78
EUR
TCIAB4777-1G
TCIAB4777-5G
2-Bromophenyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por GC)
2-Bromophenyl trifluoromethanesulphonate
Formula:
C₇H₄BrF₃O₃S Pto. Ebullición: 113°C |
Número MDL:
MFCD18379777 Núm. CAS: 129112-25-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |