4-Bromo-2-fluoropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4778-1G B4778-5G
TCIAB4778-1GEA 52 EUR
TCIAB4778-1G TCIAB4778-5G
4-Bromo-2-fluoropiridina ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-2-fluoropiridina
Formula: C₅H₃BrFN
Pto. Ebullición: 65°C
Pto. de inflamación: 71°C
Número MDL: MFCD04112504
Núm. CAS: 128071-98-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %