5-Bromo-1-methylisatin ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-1-methylindoline-2,3-dione
B4779-1G B4779-5G
TCIAB4779-1GEA 72 EUR
TCIAB4779-1G TCIAB4779-5G
5-Bromo-1-methylisatin ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-1-methylisatin
Formula: C₉H₆BrNO₂
MW: 240,06 g/mol
Número MDL: MFCD00456313
Núm. CAS: 2058-72-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light red to Yellow to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C