N,O-Di-boc-hydroxylamine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4780-1G B4780-5G
TCIAB4780-1GEA 21 EUR
TCIAB4780-1G TCIAB4780-5G
N,O-Di-boc-hydroxylamine ≥98.0% (por GC)
N,O-Di-boc-hydroxylamine
Formula: C₁₀H₁₉NO₅
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00034797
Núm. CAS: 85006-25-3
EINECS: 285-055-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C