2-Bromo-4'-methylpropiophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4781-5G
B4781-25G
TCIAB4781-5GEA
26
EUR
TCIAB4781-5G
TCIAB4781-25G
2-Bromo-4'-methylpropiophenone ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-4'-methylpropiophenone
Formula:
C₁₀H₁₁BrO Pto. Ebullición: 162°C |
Número MDL:
MFCD11131402 Núm. CAS: 1451-82-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 78.0 to 82.0 deg-C |