ethyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)acetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B4782-5G B4782-25G
TCIAB4782-5GEA 32 EUR
TCIAB4782-5G TCIAB4782-25G
ethyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)acetate ≥98.0% (por GC)
ethyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)acetate
Formula: C₉H₁₇NO₄
Pto. Ebullición: 97°C
Número MDL: MFCD05663720
Núm. CAS: 14719-37-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %