2-Bromo-3-(2-ethylhexyl)thiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B4783-1G B4783-5G
TCIAB4783-1GEA 61 EUR
TCIAB4783-1G TCIAB4783-5G
2-Bromo-3-(2-ethylhexyl)thiophene ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-3-(2-ethylhexyl)thiophene
Formula: C₁₂H₁₉BrS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD26743667
Núm. CAS: 303734-52-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %