N-(Benzoyloxy)succinimide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl benzoate, Bz-OSu
B4785-5G
B4785-25G
TCIAB4785-5GEA
78
EUR
TCIAB4785-5G
TCIAB4785-25G
N-(Benzoyloxy)succinimide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N-(Benzoyloxy)succinimide
Formula:
C₁₁H₉NO₄ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00078953 Núm. CAS: 23405-15-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 135.0 to 139.0 deg-C |