Ácido 3-bromo-4-nitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4786-1G
B4786-5G
TCIAB4786-1GEA
51
EUR
TCIAB4786-1G
TCIAB4786-5G
Ácido 3-bromo-4-nitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-bromo-4-nitrobenzoico
Formula:
C₇H₄BrNO₄ MW: 246.02 g/mol |
Número MDL:
MFCD04117949 Núm. CAS: 101420-81-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 201.0 to 205.0 deg-C |