5-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromoindole-3-carboxylic acid
B4790-1G
B4790-5G
TCIAB4790-1GEA
70
EUR
TCIAB4790-1G
TCIAB4790-5G
5-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid
Formula:
C₉H₆BrNO₂ MW: 240,06 g/mol Pto. Ebullición: 240°C |
Número MDL:
MFCD05664007 Núm. CAS: 10406-06-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 216.0 to 220.0 deg-C |