N,N'-Bis(4-formylphenyl)-N,N'-diphenylbenzidine ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4,4'-Bis[N-(4-formylphenyl)-N-phenylamino]biphenyl
B4793-200MG B4793-1G
TCIAB4793-200MGEA 39 EUR
TCIAB4793-200MG TCIAB4793-1G
N,N'-Bis(4-formylphenyl)-N,N'-diphenylbenzidine ≥98.0% (by total nitrogen basis)
N,N'-Bis(4-formylphenyl)-N,N'-diphenylbenzidine
Formula: C₃₈H₂₈N₂O₂
Número MDL: MFCD03093284
Núm. CAS: 137911-28-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %