2-(3-Bromophenyl)-1-phenylbenzimidazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
B4794-1G
B4794-5G
TCIAB4794-1GEA
55
EUR
TCIAB4794-1G
TCIAB4794-5G
2-(3-Bromophenyl)-1-phenylbenzimidazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(3-Bromophenyl)-1-phenylbenzimidazole
Formula:
C₁₉H₁₃BrN₂ |
Número MDL:
MFCD12911655 Núm. CAS: 760212-40-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light gray to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 123.0 to 127.0 deg-C |