3-Bromo-6,9-diphenylcarbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-6,9-diphenyl-9H-carbazole
B4795-1G B4795-5G
TCIAB4795-1GEA 37 EUR
TCIAB4795-1G TCIAB4795-5G
3-Bromo-6,9-diphenylcarbazole ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-6,9-diphenylcarbazole
Formula: C₂₄H₁₆BrN
MW: 398,30 g/mol
Número MDL: MFCD20257783
Núm. CAS: 1160294-85-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C