1-Benzhydrylazetidin-3-one ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Benzhydryl-3-azetidinone, 1-Diphenylmethyl-3-azetidinone
B4799-1G B4799-5G
TCIAB4799-1GEA 26 EUR
TCIAB4799-1G TCIAB4799-5G
1-Benzhydrylazetidin-3-one ≥96.0% (by GC, titration analysis)
1-Benzhydrylazetidin-3-one
Formula: C₁₆H₁₅NO
MW: 237,30 g/mol
Número MDL: MFCD00964539
Núm. CAS: 40320-60-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 76.0 to 81.0 deg-C