4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4800-1G
B4800-5G
TCIAB4800-1GEA
88
EUR
TCIAB4800-1G
TCIAB4800-5G
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid
Formula:
C₁₆H₁₆O₄ MW: 272,30 g/mol |
Número MDL:
MFCD00185562 Núm. CAS: 29973-91-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 116.0 to 120.0 deg-C |