2-Bromo-6-fluoroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4803-5G B4803-25G
TCIAB4803-5GEA 38 EUR
TCIAB4803-5G TCIAB4803-25G
2-Bromo-6-fluoroanilina ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-6-fluoroanilina
Formula: C₆H₅BrFN
Número MDL: MFCD01310982
Núm. CAS: 65896-11-9
EINECS: 464-930-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %