4-Bromo-4'-methylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Bromo-4'-methyl-1,1'-biphenyl
B4804-1G B4804-5G
TCIAB4804-1GEA 107 EUR
TCIAB4804-1G TCIAB4804-5G
4-Bromo-4'-methylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-4'-methylbiphenyl
Formula: C₁₃H₁₁Br
MW: 247.14 g/mol
Pto. Ebullición: 315°C
Número MDL: MFCD00466236
Núm. CAS: 50670-49-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6c540718b7dea33ec240e5dd6fc4c52b2725284&vid=e6c540718b7dea33ec240e5dd6fc4c52b2725284&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C