O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate, (Benzotriazol-1-yloxy)dipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, (1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)(di(pyrrolidin-1-yl)methylene)oxonium hexafluorophosphate(V)
B4805-1G B4805-5G
TCIAB4805-1GEA 59 EUR
TCIAB4805-1G TCIAB4805-5G
O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate
Formula: C₁₅H₂₀F₆N₅OP
MW: 431,323 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191770
Núm. CAS: 105379-24-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %