Undecanoato de metilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L05939.06
L05939.14
L05939.06EA
36.8
EUR
L05939.06
L05939.14
Undecanoato de metilo ≥99%
Undecanoato de metilo
Purity: 99%
CAS No.: 1731-86-8
Molecular Formula: CH3(CH2)9CO2CH3
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.4290
Melting Point: -10°
Boiling Point: 246-248°
Beilstein Reference: 1762129
MDL No.: MFCD00008957
Formula:
C₁₂H₂₄O₂ Pto. Ebullición: 246…248 °C Pto. de fusión: –10 °C Densidad: 0,871 Pto. de inflamación: 109 °C (228 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008957 Núm. CAS: 1731-86-8 EINECS: 217-053-2 |