5-Bromo-o-toluonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B4808-1G B4808-5G
TCIAB4808-1GEA 42 EUR
TCIAB4808-1G TCIAB4808-5G
5-Bromo-o-toluonitrilo ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-o-toluonitrilo
Formula: C₈H₆BrN
Número MDL: MFCD08061920
Núm. CAS: 156001-51-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C