N-Benzyloxycarbonyl-3-fluoro-4-morpholinoaniline ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
N-benzyloxycarbonyl-3-fluoro-4-morpholinoaniline, (3-Fluoro-4-morpholinophenyl)carbamic acid Benzyl ester, Benzyl (3-Fluoro-4-morpholinophenyl)carbamate
B4810-5G
B4810-25G
TCIAB4810-5GEA
32
EUR
TCIAB4810-5G
TCIAB4810-25G
N-Benzyloxycarbonyl-3-fluoro-4-morpholinoaniline ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N-Benzyloxycarbonyl-3-fluoro-4-morpholinoaniline
Formula:
C₁₈H₁₉FN₂O₃ MW: 330,359 g/mol |
Número MDL:
MFCD06658240 Núm. CAS: 168828-81-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 123.0 to 127.0 deg-C |