2-Bromo-6-iodopiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4815-1G
B4815-5G
TCIAB4815-1GEA
70
EUR
TCIAB4815-1G
TCIAB4815-5G
2-Bromo-6-iodopiridina ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-6-iodopiridina
Formula:
C₅H₃BrIN |
Número MDL:
MFCD08059557 Núm. CAS: 234111-08-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 140.0 to 144.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...