1-Bromocarbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-9H-carbazole
B4816-200MG B4816-1G
TCIAB4816-200MGEA 22 EUR
TCIAB4816-200MG TCIAB4816-1G
1-Bromocarbazole ≥98.0% (por GC)
1-Bromocarbazole
Formula: C₁₂H₈BrN
MW: 246,11 g/mol
Número MDL: MFCD18450164
Núm. CAS: 16807-11-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C