1-Bromo-3,5-dihexylbenzene ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4818-1G
B4818-5G
TCIAB4818-1GEA
44
EUR
TCIAB4818-1G
TCIAB4818-5G
1-Bromo-3,5-dihexylbenzene ≥96.0% (por GC)
1-Bromo-3,5-dihexylbenzene
Formula:
C₁₈H₂₉Br |
Núm. CAS:
1238156-36-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |