Bethanechol chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B4828-5G B4828-25G
TCIAB4828-5GEA 52 EUR
TCIAB4828-5G TCIAB4828-25G
Bethanechol chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bethanechol chloride
Formula: C₇H₁₇ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00055224
Núm. CAS: 590-63-6
EINECS: 209-686-8
Índice Merck: 14,01185
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 214.0 to 218.0 deg-C