7-Bromobenzo[b]thiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4829-200MG
B4829-1G
TCIAB4829-200MGEA
34
EUR
TCIAB4829-200MG
TCIAB4829-1G
7-Bromobenzo[b]thiophene ≥98.0% (por GC)
7-Bromobenzo[b]thiophene
Formula:
C₈H₅BrS Pto. Ebullición: 109°C |
Número MDL:
MFCD06657729 Núm. CAS: 1423-61-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |