5-Bromo-4-chloro-3-indolyl acetate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
5-Bromo-4-chloroindoxyl acetate, 5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl acetate, BCDA, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl acetate, 3-Acetoxy-4-chloro-5-bromoindole
B4830-50MG
B4830-200MG
TCIAB4830-50MGEA
43
EUR
TCIAB4830-50MG
TCIAB4830-200MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl acetate ≥98.0% (by HPLC)
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl acetate
Formula:
C₁₀H₇BrClNO₂ MW: 288,525 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00037932 Núm. CAS: 3252-36-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |