4-tert-Butylphenyl glycidyl ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4831-100G B4831-25G
TCIAB4831-100GEA 258 EUR
TCIAB4831-100G TCIAB4831-25G
4-tert-Butylphenyl glycidyl ether ≥98.0% (por GC)
4-tert-Butylphenyl glycidyl ether
Formula: C₁₃H₁₈O₂
Pto. Ebullición: 294°C
Pto. de inflamación: 102°C
Número MDL: MFCD00005136
Núm. CAS: 3101-60-8
EINECS: 221-453-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %