3-Bromo-2,5-dicloropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-2,5-dichloro-pyridine
B4832-1G B4832-5G
TCIAB4832-1GEA 64 EUR
TCIAB4832-1G TCIAB4832-5G
3-Bromo-2,5-dicloropiridina ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-2,5-dicloropiridina
Formula: C₅H₂BrCl₂N
MW: 226,89 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06659484
Núm. CAS: 138006-41-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C