2-Bromo-α-α-α-6-tetrafluorotolueno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4833-1G B4833-5G
TCIAB4833-1GEA 28 EUR
TCIAB4833-1G TCIAB4833-5G
2-Bromo-α-α-α-6-tetrafluorotolueno ≥97.0% (por GC)
2-Bromo-α-α-α-6-tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₃BrF₄
Número MDL: MFCD01631569
Núm. CAS: 261951-85-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %