9,9-Bis(4-hydroxyphenyl)fluorene ≥98.0% (por GC), purified by sublimation
Proveedor: TCI
Atención
B4834-1G B4834-5G
TCIAB4834-1GEA 28 EUR
TCIAB4834-1G TCIAB4834-5G
9,9-Bis(4-hydroxyphenyl)fluorene ≥98.0% (por GC), purified by sublimation
9,9-Bis(4-hydroxyphenyl)fluorene
Formula: C₂₅H₁₈O₂
Número MDL: MFCD00191392
Núm. CAS: 3236-71-3
EINECS: 406-950-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 224.0 to 228.0 deg-C