1,3-Butadieno ∼13% ∼2 mol/L in THF
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Buta-1,3-dieno
B4835-100ML B4835-500ML
TCIAB4835-100MLEA 37 EUR
TCIAB4835-100ML TCIAB4835-500ML
1,3-Butadieno ∼13% ∼2 mol/L in THF
1,3-Butadieno
Formula: C₄H₆
MW: 54,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008659
Núm. CAS: 106-99-0
EINECS: 203-450-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,01509
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 13.0 to 15.0 w/w%