2-Bromobencimidazol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1H-bencimidazol
B4838-1G B4838-5G
TCIAB4838-1GEA 47 EUR
TCIAB4838-1G TCIAB4838-5G
2-Bromobencimidazol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Bromobencimidazol
Formula: C₇H₅BrN₂
MW: 197,03 g/mol
Pto. de fusión: 192°C
Número MDL: MFCD00160009
Núm. CAS: 54624-57-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %