5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Bromoindole-3-carboxaldehyde, 5-Bromo-3-formylindole
B4840-1G B4840-5G
TCIAB4840-1GEA 19 EUR
TCIAB4840-1G TCIAB4840-5G
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₉H₆BrNO
MW: 224,06 g/mol
Número MDL: MFCD00152016
Núm. CAS: 877-03-2
EINECS: 212-884-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 204.0 to 208.0 deg-C