6-Bromo-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 6-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
B4841-1G B4841-5G
TCIAB4841-1GEA 120 EUR
TCIAB4841-1G TCIAB4841-5G
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona ≥95.0% (por GC)
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona
Formula: C₁₀H₉BrO
MW: 225,08 g/mol
Pto. Ebullición: 116°C
Número MDL: MFCD04114378
Núm. CAS: 66361-67-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70eb6c8c7ae28fb0a3474ccada85480697f32fd0&vid=70eb6c8c7ae28fb0a3474ccada85480697f32fd0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C