1-Bromo-3-fluoro-2-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromo-6-fluoronitrobenceno
B4842-1G
B4842-5G
TCIAB4842-1GEA
22
EUR
TCIAB4842-1G
TCIAB4842-5G
1-Bromo-3-fluoro-2-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-3-fluoro-2-nitrobenceno
Formula:
C₆H₃BrFNO₂ MW: 220 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD07368788 Núm. CAS: 886762-70-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 38.0 to 42.0 deg-C |