4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B4843-1G B4843-5G
TCIAB4843-1GEA 36 EUR
TCIAB4843-1G TCIAB4843-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
Número MDL: MFCD07787468
Núm. CAS: 320-31-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C