BAY 11-7085 ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4845-10MG
B4845-100MG
TCIAB4845-10MGEA
69
EUR
TCIAB4845-10MG
TCIAB4845-100MG
BAY 11-7085 ≥97.0% (by total nitrogen basis)
BAY 11-7085
Formula:
C₁₃H₁₅NO₂S Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01862602 Núm. CAS: 196309-76-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Melting point | 82.0 to 86.0 deg-C |