(S)-1-Boc-2-methylpiperazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(S)-2-Methyl-1-piperazinecarboxylic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl (S)-2-Methyl-1-piperazinecarboxylate, (S)-tert-Butyl 2-methylpiperazine-1-carboxylate, (S)-1-Boc-2-methylpiperazine, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-methylpiperazine
B4846-1G
B4846-5G
TCIAB4846-1GEA
38
EUR
TCIAB4846-1G
TCIAB4846-5G
(S)-1-Boc-2-methylpiperazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(S)-1-Boc-2-methylpiperazine
Formula:
C₁₀H₂₀N₂O₂ MW: 200.2780 g/mol |
Número MDL:
MFCD01862121 Núm. CAS: 169447-70-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 43.0 to 47.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +68.0 to +72.0 deg (C=0.65, CHCl3) |