2-Bromo-5-(trimethylsilyl)thiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4855-1G
B4855-5G
TCIAB4855-1GEA
126
EUR
TCIAB4855-1G
TCIAB4855-5G
2-Bromo-5-(trimethylsilyl)thiophene ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-5-(trimethylsilyl)thiophene
Formula:
C₇H₁₁BrSSi Pto. Ebullición: 70°C |
Núm. CAS:
18246-28-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |