4-Bromo-2-(trimethylsilyl)thiophene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4856-200MG B4856-1G
TCIAB4856-200MGEA 90 EUR
TCIAB4856-200MG TCIAB4856-1G
4-Bromo-2-(trimethylsilyl)thiophene ≥97.0% (por GC)
4-Bromo-2-(trimethylsilyl)thiophene
Formula: C₇H₁₁BrSSi
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 77998-61-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %