(R)-(-)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (R)-1-Benzyl-3-piperidinol
B4857-1G B4857-5G
TCIAB4857-1GEA 72 EUR
TCIAB4857-1G TCIAB4857-5G
(R)-(-)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine ≥98.0% (por GC)
(R)-(-)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine
Formula: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,27 g/mol
Pto. Ebullición: 102°C
Número MDL: MFCD00274307
Núm. CAS: 91599-81-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa56390bcb4364b656a12e3810f144bbcf68b018&vid=549d982ac674f823ff2a4ba8ca80b1b7ac0fd34f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -10.0 to -13.0 deg (C=1, MeOH)