1-Boc-3-fluoro-4-piperidone ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4858-200MG B4858-1G
TCIAB4858-200MGEA 76 EUR
TCIAB4858-200MG TCIAB4858-1G
1-Boc-3-fluoro-4-piperidone ≥97.0% (por GC)
1-Boc-3-fluoro-4-piperidone
Formula: C₁₀H₁₆FNO₃
Número MDL: MFCD10566554
Núm. CAS: 211108-50-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8de80e375979a577d85884a1b61b890c4154f2a0&vid=8de80e375979a577d85884a1b61b890c4154f2a0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C