1-bromo-4-iodonaphthalene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4-iodonaphthalene
B4864-1G B4864-5G
TCIAB4864-1GEA 50 EUR
TCIAB4864-1G TCIAB4864-5G
1-bromo-4-iodonaphthalene ≥98.0% (por GC)
1-bromo-4-iodonaphthalene
Formula: C₁₀H₆BrI
MW: 332.966 g/mol
Número MDL: MFCD01166242
Núm. CAS: 63279-58-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C