3-(3-Bromophenyl)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B4865-1G B4865-5G
TCIAB4865-1GEA 57 EUR
TCIAB4865-1G TCIAB4865-5G
3-(3-Bromophenyl)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(3-Bromophenyl)pyridine
Formula: C₁₁H₈BrN
Número MDL: MFCD16658917
Núm. CAS: 4422-32-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %