N-(4-Biphenylyl)-2-biphenylamine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4866-1G B4866-5G
TCIAB4866-1GEA 67 EUR
TCIAB4866-1G TCIAB4866-5G
N-(4-Biphenylyl)-2-biphenylamine ≥98.0% (por GC)
N-(4-Biphenylyl)-2-biphenylamine
Formula: C₂₄H₁₉N
MW: 321,42 g/mol
Número MDL: MFCD22988894
Núm. CAS: 1372775-52-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C