(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-Benzyl-3-hydroxypiperidine, 1-Benzylpiperidin-3-ol, 1-Benzyl-3-piperidinol, 1-Benzyl-3-hydroxypiperidine
B4868-5G B4868-25G
TCIAB4868-5GEA 45 EUR
TCIAB4868-5G TCIAB4868-25G
(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine
Formula: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,27 g/mol
Pto. Ebullición: 153°C
Número MDL: MFCD00023734
Núm. CAS: 14813-01-5
EINECS: 238-881-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %