2-Bromo-4-nitroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4873-1G B4873-5G
TCIAB4873-1GEA 45 EUR
TCIAB4873-1G TCIAB4873-5G
2-Bromo-4-nitroanilina ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-4-nitroanilina
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
Número MDL: MFCD00025152
Núm. CAS: 13296-94-1
EINECS: 236-318-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f60b6400433af9991bd2b7f5c9217dc2bd163bb8&vid=f60b6400433af9991bd2b7f5c9217dc2bd163bb8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C