3,3'-Bis[di(p-tolyl)amino]biphenyl ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
B4874-1G B4874-5G
TCIAB4874-1GEA 109 EUR
TCIAB4874-1G TCIAB4874-5G
3,3'-Bis[di(p-tolyl)amino]biphenyl ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
3,3'-Bis[di(p-tolyl)amino]biphenyl
Formula: C₄₀H₃₆N₂
Número MDL: MFCD16036283
Núm. CAS: 161485-60-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 191.0 to 195.0 deg-C